Heptyl-4-hydroxybenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Heptylparaben, 4-Hydroxybenzoesäureheptylester
A13555.14 A13555.22
A13555.14EA 73.4 EUR
A13555.14 A13555.22
Heptyl-4-hydroxybenzoat ≥98%
Heptyl-4-hydroxybenzoat
Purity: 98% CAS No.: 1085-12-7 Molecular Formula: C14H20O3 Formula Weight: 236.31 Melting Point: 46-49° MDL No.: MFCD00016481
Formel: C₁₄H₂₀O₃
Molecular Weight: 236,31 g/mol
Schmelzpunkt: 46…49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016481
CAS-Nummer: 1085-12-7
EINECS: 214-115-0