2-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazol, 4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazol, 4-Methyl-5-thiazoleethanol
A13567.14
A13567.22
A13567.14EA
25.2
EUR
A13567.14
A13567.22
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol ≥98%
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 137-00-8
Molecular Formula: C6H9NOS
Formula Weight: 143.21
Flash Point: 142°(287°F)
Refractive Index: 1.5500
Boiling Point: 135-137°/7mm
Beilstein Reference: 114249
Merck Reference: 14,6126
MDL No.: MFCD00005339
Formel:
C₆H₉NOS Molecular Weight: 143.21 g/mol Siedepunkt: 135…137 °C (7 mmHg) Dichte: 1.196 Flammpunkt: 142 °C (287 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005339 CAS-Nummer: 137-00-8 EINECS: 205-272-6 Merck Index: 12,06208 |