trans-2-Hexensäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 96%
CAS No.: 13419-69-7
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4385
Melting Point: 30-35°
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 1720443
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002705
Formel:
C₆H₁₀O₂ Siedepunkt: 217 °C Schmelzpunkt: 30…35 °C Dichte: 0,965 Flammpunkt: 125 °C (257 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002705 CAS-Nummer: 13419-69-7 EINECS: 236-528-5 UN: 3261 ADR: 8,III |