2,4-Dimethylthiazol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13604.06
A13604.14
A13604.22
A13604.06EA
30.7
EUR
A13604.06
A13604.14
A13604.22
2,4-Dimethylthiazol ≥99%
2,4-Dimethylthiazole
Purity: 99%
CAS No.: 541-58-2
Molecular Formula: C5H7NS
Formula Weight: 113.18
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.5090
Odour: Characteristic
Boiling Point: 145-147°
Solubility: Slightly soluble in water
Beilstein Reference: 106414
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014509
Formel:
C₅H₇NS Molecular Weight: 113.18 g/mol Siedepunkt: 145…147 °C Dichte: 1.0601 Flammpunkt: 42 °C (107 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014509 CAS-Nummer: 541-58-2 EINECS: 208-786-9 ADR: 3 III |