2-Chlorbenzoylacetonitril 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(2-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
A13611.06
A13611.14
A13611.22
A13611.06EA
41.1
EUR
A13611.06
A13611.14
A13611.22
2-Chlorbenzoylacetonitril 95%
2-Chlorbenzoylacetonitril
Purity: 98%
CAS No.: 40018-25-5
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: 54-58°
Beilstein Reference: 2413204
Formel:
C₉H₆ClNO Molecular Weight: 179,61 g/mol Schmelzpunkt: 54…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051624 CAS-Nummer: 40018-25-5 |