2-Amino-4,6-dimethylpyrimidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,6-Dimethylpyrimidin-2-ylamin, 4,6-Dimethylpyrimidin-2-amin
A13674.14 A13674.22
A13674.14EA 28.8 EUR
A13674.14 A13674.22
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidin 98%
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 767-15-7 Molecular Formula: C6H9N3 Formula Weight: 123.16 Melting Point: 150-155° Beilstein Reference: 110735
Formel: C₆H₉N₃
Molecular Weight: 123,16 g/mol
Schmelzpunkt: 150…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006102
CAS-Nummer: 767-15-7
EINECS: 212-181-5