2-Isobutylthiazol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A13759.06
A13759.14
A13759.06EA
62.4
EUR
A13759.06
A13759.14
2-Isobutylthiazol ≥99%
2-Isobutylthiazol
Purity: 99%
CAS No.: 18640-74-9
Molecular Formula: C7H11NS
Formula Weight: 141.24
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4960
Odour: Characteristic
Boiling Point: 172-173°
Beilstein Reference: 507823
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005334
Formel:
C₇H₁₁NS Molecular Weight: 141,24 g/mol Siedepunkt: 172…173 °C Dichte: 0,998 Flammpunkt: 58 °C (136 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005334 CAS-Nummer: 18640-74-9 EINECS: 242-470-1 ADR: 3,III |