4-Methoxybenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Methoxybenzolsulfonsäurechlorid, 4-Methoxybenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Methoxybenzolsulfochlorid
A13788.14
A13788.22
A13788.36
A13788.14EA
47.9
EUR
A13788.14
A13788.22
A13788.36
4-Methoxybenzolsulfonylchlorid ≥98%
4-Methoxybenzolsulfonylchlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 98-68-0
Molecular Formula: C7H7ClO3S
Formula Weight: 206.65
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₇H₇ClO₃S Molecular Weight: 206.65 g/mol Siedepunkt: 119…122 °C (0.4 mmHg) Schmelzpunkt: 37…42 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL:
MFCD00007446 CAS-Nummer: 98-68-0 EINECS: 202-692-1 UN: 3261 ADR: 8 II |