N-Hydroxyphthalimid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Hydroxyphthalsäureimid, N-Hydroxy-1,2-benzoldicarbonsäureimid
A13862.22
A13862.36
A13862.22EA
35.4
EUR
A13862.22
A13862.36
N-Hydroxyphthalimid ≥98%
N-Hydroxyphthalimid
Purity: 98+%
CAS No.: 524-38-9
Molecular Formula: C8H5NO3
Formula Weight: 163.13
Melting Point: ca 233° dec.
Beilstein Reference: 131208
Merck Reference: 14,4838
MDL No.: MFCD00005891
Formel:
C₈H₅NO₃ Molecular Weight: 163.13 g/mol Siedepunkt: 412 Schmelzpunkt: ∼ 233 °C (Zers.) Dichte: 1.58 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005891 CAS-Nummer: 524-38-9 EINECS: 208-358-1 Merck Index: 13,04864 |