(4-Formylphenoxy)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13960.09
A13960.18
A13960.30
A13960.09EA
54.2
EUR
A13960.09
A13960.18
A13960.30
(4-Formylphenoxy)essigsäure ≥98%
(4-Formylphenoxy)essigsäure
Purity: 98%
CAS No.: 22042-71-3
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 193-198°
Beilstein Reference: 779885
Formel:
(C₆H₄(CHO))OCH₂COOH Siedepunkt: 333 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 193…198 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016613 CAS-Nummer: 22042-71-3 EINECS: 244-749-3 |