2-Mercaptobenzothiazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzothiazol-2-thiol
A14086.09 A14086.0E A14086.22 A14086.36
A14086.09EA 19 EUR
A14086.09 A14086.0E A14086.22 A14086.36
2-Mercaptobenzothiazol ≥97%
2-Mercaptobenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 149-30-4 Molecular Formula: C7H5NS2 Formula Weight: 167.25 Flash Point: 243°(469°F) Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 119484 Merck Reference: 14,5868 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00005781
Formel: C₇H₅NS₂
Molecular Weight: 167,26 g/mol
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 178…182 °C
Dichte: 1,420
Flammpunkt: 243 °C (469 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005781
CAS-Nummer: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5868