2-(4-Bromphenyl)ethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-(4-Bromphenyl)ethylalkohol, 4-Bromphenethylalkohol
A14143.06
A14143.03
A14143.14
A14143.30
A14143.06EA
107
EUR
A14143.06
A14143.03
A14143.14
A14143.30
2-(4-Bromphenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Bromphenyl)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 4654-39-1
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.06
Flash Point:
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201,06 g/mol Siedepunkt: 106…108 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 36…38 °C Dichte: 1,436 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002897 CAS-Nummer: 4654-39-1 EINECS: 225-093-7 |