4-Brom-3,5-dimethylisoxazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
A14179.06EA
195
EUR
A14179.06
A14179.03
A14179.14
4-Brom-3,5-dimethylisoxazol ≥97%
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Formel:
C₅H₆BrNO Molecular Weight: 176,01 g/mol Siedepunkt: 176 °C Dichte: 1,49 Flammpunkt: 73 °C (163 °F) |
MDL:
MFCD00068187 CAS-Nummer: 10558-25-5 |