Bis(2-chlorethyl)ether ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2’-Dichlordiethylether
A14234.0B
A14234.18
A14234.30
A14234.0BEA
208
EUR
A14234.0B
A14234.18
A14234.30
Bis(2-chlorethyl)ether ≥99%
Bis(2-chlorethyl)ether
Purity: 99%
CAS No.: 111-44-4
Molecular Formula: C4H8Cl2O
Formula Weight: 143.01
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4570
Odour: Pungent
Melting Point: -50°
Boiling Point: 178°
Beilstein Reference: 605317
Merck Reference: 14,3066
UN No.: 1916
MDL No.: MFCD00000975
Formel:
C₄H₈Cl₂O Siedepunkt: 178 °C Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 1,219 Flammpunkt: 55 °C (131 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000975 CAS-Nummer: 111-44-4 EINECS: 203-870-1 UN: 1916 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3066 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...