N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
N-(2-Hydroxyethyl)phthalsäureimid, N-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid
A14259.22
A14259.36
A14259.22EA
47.5
EUR
A14259.22
A14259.36
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid ≥98%
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid
Purity: 98+%
CAS No.: 3891-07-4
Molecular Formula: C10H9NO3
Formula Weight: 191.19
Melting Point: 126-129°
Beilstein Reference: 147214
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Schmelzpunkt: 126…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005903 CAS-Nummer: 3891-07-4 EINECS: 223-434-4 |