3-Nitrophthalsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Nitro-1,2-benzoldicarbonsäure
A14281.22 A14281.30 A14281.36
A14281.22EA 46.5 EUR
A14281.22 A14281.30 A14281.36
3-Nitrophthalsäure 95%
3-Nitrophthalsäure
Purity: 95% CAS No.: 603-11-2 Molecular Formula: C8H5NO6 Formula Weight: 211.13 Melting Point: ca 214° dec. Beilstein Reference: 2054269
Formel: C₈H₅NO₆
Siedepunkt: 441 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 214 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007138
CAS-Nummer: 603-11-2
EINECS: 210-030-8