(Chlormethyl)trimethylsilan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 98%
CAS No.: 2344-80-1
Molecular Formula: ClCH2Si(CH3)3
Formula Weight: 122.67
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Odourless
Boiling Point: 97-98°
Beilstein Reference: 906705
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000878
Formel:
ClH₂CSi(CH₃)₃ Siedepunkt: 97…98 °C Dichte: 0,886 Flammpunkt: –2 °C (28 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000878 CAS-Nummer: 2344-80-1 EINECS: 219-058-5 ADR: 3,II |