(3-Methoxyphenyl)acetonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A14317.06
A14317.14
A14317.22
A14317.06EA
36.6
EUR
A14317.06
A14317.14
A14317.22
(3-Methoxyphenyl)acetonitril ≥99%
(3-Methoxyphenyl)acetonitril
Purity: 99%
CAS No.: 19924-43-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5312
Boiling Point: 278-282°
Beilstein Reference: 1865539
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001910
Formel:
C₉H₉NO Siedepunkt: 278…282 °C Dichte: 1,082 Flammpunkt: 98 °C (208 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001910 CAS-Nummer: 19924-43-7 EINECS: 243-428-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |