2-Chlor-N-methylanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A14343.03 A14343.06 A14343.14
A14343.03EA 36.1 EUR
A14343.03 A14343.06 A14343.14
2-Chlor-N-methylanilin ≥97%
2-Chlor-N-methylanilin
Purity: 97% CAS No.: 932-32-1 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5800 Boiling Point: 218° Beilstein Reference: 2802444 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00045170
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 218 °C
Dichte: 1,150
Flammpunkt: 92 °C (197 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045170
CAS-Nummer: 932-32-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III