2-Thiophencarbaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Thiophen-2-carboxaldehyd, Thiophen-2-carbaldehyd, 2-Thiophencarboxaldehyd
A14344.0B A14344.22 A14344.36
A14344.0BEA 348 EUR
A14344.0B A14344.22 A14344.36
2-Thiophencarbaldehyd ≥98%
2-Thiophencarbaldehyd
Purity: 98+% CAS No.: 98-03-3 Molecular Formula: C5H4OS Formula Weight: 112.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5900 Boiling Point: 196-198° Beilstein Reference: 105819 MDL No.: MFCD00005429
Formel: C₅H₄OS
Molecular Weight: 112,15 g/mol
Siedepunkt: 196…198 °C
Schmelzpunkt: ? 10 °C
Dichte: 1,220
Flammpunkt: 78 °C (172 °F)
MDL: MFCD00005429
CAS-Nummer: 98-03-3
EINECS: 202-629-8