4,4'-Difluorbenzhydrol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Bis(4-fluorphenyl)methanol, 4,4'-Difluor-α-phenylbenzylalkohol, 4,4'-Difluorbenzhydrylalkohol, 4,4'-Difluordiphenylmethanol, Bis(4-fluorphenyl)carbinol
A14370.06
A14370.14
A14370.22
A14370.06EA
19.7
EUR
A14370.06
A14370.14
A14370.22
4,4'-Difluorbenzhydrol ≥98%
4,4'-Difluorbenzhydrol
Purity: 98+%
CAS No.: 365-24-2
Molecular Formula: C13H10F2O
Formula Weight: 220.22
Flash Point:
Formel:
C₁₃H₁₀F₂O Molecular Weight: 220,22 g/mol Siedepunkt: 142…144 °C (3 mmHg) Schmelzpunkt: 45…49 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000357 CAS-Nummer: 365-24-2 EINECS: 206-671-8 |