1-Phenyl-1,3-butandion ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Benzoylaceton, 1-Phenylbutan-1,3-dion
A14537.0B
A14537.18
A14537.30
A14537.0BEA
669
EUR
A14537.0B
A14537.18
A14537.30
1-Phenyl-1,3-butandion ≥98%
1-Phenyl-1,3-butandion
Purity: 98+%
CAS No.: 93-91-4
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 55-60°
Boiling Point: 260-262°
MDL No.: MFCD00008786
Formel:
C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃ Molecular Weight: 162,19 g/mol Siedepunkt: 260…262 °C Schmelzpunkt: 55…60 °C Dichte: 1,090 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008786 CAS-Nummer: 93-91-4 EINECS: 202-286-4 |