3-Thiophencarbaldehyd 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
A14628.09
A14628.18
A14628.09EA
63
EUR
A14628.09
A14628.18
3-Thiophencarbaldehyd 96%
3-Thiophencarbaldehyd
Purity: 96%
CAS No.: 498-62-4
Molecular Formula: C5H4OS
Formula Weight: 112.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.5840
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 105889
MDL No.: MFCD00005466
Formel:
C₅H₄OS Molecular Weight: 112,15 g/mol Siedepunkt: 194…196 °C Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 1,28 Flammpunkt: 64 °C (147 °F) |
MDL:
MFCD00005466 CAS-Nummer: 498-62-4 EINECS: 207-865-5 |