Allyltrimethylsilan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A14662.09 A14662.18 A14662.30
A14662.09EA 56.4 EUR
A14662.09 A14662.18 A14662.30
Allyltrimethylsilan ≥98%
Allyltrimethylsilan
Purity: 98+% CAS No.: 762-72-1 Molecular Formula: CH2=CHCH2Si(CH3)3 Formula Weight: 114.27 Flash Point: -10°(14°F) Refractive Index: 1.4080 Boiling Point: 85-86° Beilstein Reference: 906755 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008635
Formel: H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃
Siedepunkt: 85…86 °C
Dichte: 0,717
Flammpunkt: –10 °C (14 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008635
CAS-Nummer: 762-72-1
EINECS: 212-104-5
ADR: 3,II