4-Pyridinylmethanol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Pyridylcarbinol, Pyridin-4-methanol, 4-Pyridylmethanol
A14698.14
A14698.22
A14698.14EA
49.9
EUR
A14698.14
A14698.22
4-Pyridinylmethanol ≥99%
4-Pyridylmethanol
Purity: 99%
CAS No.: 586-95-8
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 148°(298°F)
Melting Point: 53-55°
Boiling Point: 141°/12mm
Beilstein Reference: 107850
MDL No.: MFCD00006442
Formel:
C₆H₇NO Molecular Weight: 109,13 g/mol Siedepunkt: 141 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 53…55 °C Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 148 °C (298 °F) |
MDL:
MFCD00006442 CAS-Nummer: 586-95-8 EINECS: 209-590-6 |