Methylpropiolat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Propinsäuremethylester, Propiolsäuremethylester, Propinsäuremethylester, Acetylencarbonsäuremethylester, Methylacetylencarboxylat
A14743.06 A14743.14 A14743.22
A14743.06EA 53.3 EUR
A14743.06 A14743.14 A14743.22
Methylpropiolat ≥99%
Methylpropiolat
Purity: 99% CAS No.: 922-67-8 Molecular Formula: HC≡CCO2CH3 Formula Weight: 84.07 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.4080 Odour: Pungent Boiling Point: 98-101° Beilstein Reference: 605462 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00008572
Formel: C₄H₄O₂
Molecular Weight: 84.07 g/mol
Siedepunkt: 98…101 °C
Dichte: 1.016
Flammpunkt: 10 °C (50 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008572
CAS-Nummer: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
UN: 3272
ADR: 3 II