5-Bromuracil ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Bromuracil, 5-Brom-2,4-dihydroxypyrimidin
A14799.06 A14799.14 A14799.22
A14799.06EA 27.2 EUR
A14799.06 A14799.14 A14799.22
5-Bromuracil ≥98%
5-Bromuracil
Purity: 98+% CAS No.: 51-20-7 Molecular Formula: C4H3BrN2O2 Formula Weight: 190.99 Melting Point: ca 310° dec. Beilstein Reference: 127176 Merck Reference: 14,1440 MDL No.: MFCD00006017
Formel: C₄H₃BrN₂O₂
Molecular Weight: 190,98 g/mol
Siedepunkt: 384 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 310 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006017
CAS-Nummer: 51-20-7
EINECS: 200-084-0
Merck Index: 14,1440