Tris(4-fluorphenyl)phosphin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14813.03 A14813.06 A14813.14
A14813.03EA 33.9 EUR
A14813.03 A14813.06 A14813.14
Tris(4-fluorphenyl)phosphin ≥98%
Tris(4-fluorphenyl)phosphin
Purity: 98% CAS No.: 18437-78-0 Molecular Formula: C18H12F3P Formula Weight: 316.27 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 919838
Formel: C₁₈H₁₂F₃P
Molecular Weight: 316.26 g/mol
Schmelzpunkt: 78…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013553
CAS-Nummer: 18437-78-0