2-Acetyl-5-bromthiophen ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(5-Brom-2-thienyl)-1-ethanon
A14826.09
A14826.18
A14826.09EA
50.7
EUR
A14826.09
A14826.18
2-Acetyl-5-bromthiophen ≥99%
2-Acetyl-5-bromthiophen
Purity: 99%
CAS No.: 5370-25-2
Molecular Formula: C6H5BrOS
Formula Weight: 205.07
Melting Point: 93-96°
Boiling Point: 103°/4mm
MDL No.: MFCD00014528
Formel:
C₆H₅BrOS Molecular Weight: 205.08 g/mol Siedepunkt: 103 °C (4 mmHg) Schmelzpunkt: 93…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014528 CAS-Nummer: 5370-25-2 EINECS: 226-363-7 |