2-Bromthiazol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14838.09
A14838.14
A14838.18
A14838.09EA
40.2
EUR
A14838.09
A14838.14
A14838.18
2-Bromthiazol ≥99%
2-Bromothiazole
Purity: 99%
CAS No.: 3034-53-5
Molecular Formula: C3H2BrNS
Formula Weight: 164.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5930
Boiling Point: 171°
Beilstein Reference: 105724
MDL No.: MFCD00005316
Formel:
C₃H₂BrNS Siedepunkt: 171 °C Dichte: 1,836 Flammpunkt: 63 °C (145 °F) |
MDL:
MFCD00005316 CAS-Nummer: 3034-53-5 EINECS: 221-229-4 |