4-(2-Hydroxyethyl)phenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tyrosol, 4-Hydroxyphenethylalkohol, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylalkohol
A14891.03 A14891.06 A14891.14
A14891.03EA 31.2 EUR
A14891.03 A14891.06 A14891.14
4-(2-Hydroxyethyl)phenol ≥98%
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 501-94-0 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 89-92° Boiling Point: 139°/1mm MDL No.: MFCD00002902
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 139 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 89…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002902
CAS-Nummer: 501-94-0
EINECS: 207-930-8