Formylhydrazin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ameisensäurehydrazid
A14901.14 A14901.22
A14901.14EA 71.3 EUR
A14901.14 A14901.22
Formylhydrazin ≥98%
Formylhydrazin
Purity: 98% CAS No.: 624-84-0 Molecular Formula: HCONHNH2 Formula Weight: 60.06 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 55-59° Beilstein Reference: 635759 MDL No.: MFCD00007589
Formel: CH₄N₂O
Molecular Weight: 60.06 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (0.7 mmHg)
Schmelzpunkt: 55…59 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL: MFCD00007589
CAS-Nummer: 624-84-0
EINECS: 210-867-9