Ethyllävulinat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Oxopentansäureethylester, 4-Ketovaleriansäureethylester, Ethyl-4-oxovalerat, 4-Oxovaleriansäureethylester, Lävulinsäureethylester
A15001.18
A15001.22
A15001.36
A15001.18EA
27.7
EUR
A15001.18
A15001.22
A15001.36
Ethyllävulinat ≥98%
Ethyllävulinat
Purity: 98%
CAS No.: 539-88-8
Molecular Formula: C7H12O3
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 507641
Merck Reference: 14,3819
MDL No.: MFCD00009209
Formel:
C₇H₁₂O₃ Molecular Weight: 144,17 g/mol Siedepunkt: 203…205 °C Dichte: 1,014 Flammpunkt: 94 °C (201 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009209 CAS-Nummer: 539-88-8 EINECS: 208-728-2 Merck Index: 14,3819 |