2-Pyridinylmethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Pyridylcarbinol, 2-Pyridylmethanol, Pyridin-2-methanol
A15005.14
A15005.22
A15005.36
A15005.14EA
36.1
EUR
A15005.14
A15005.22
A15005.36
2-Pyridinylmethanol ≥98%
2-Pyridylmethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 586-98-1
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5440
Melting Point: -6 to -5°
Boiling Point: 112-113°/16mm
Beilstein Reference: 107849
MDL No.: MFCD00006348
Formel:
C₆H₇NO Molecular Weight: 109,13 g/mol Siedepunkt: 112…113 °C (16 mmHg) Schmelzpunkt: –6 to –5 °C Dichte: 1,131 Flammpunkt: 120 °C (248 °F) |
MDL:
MFCD00006348 CAS-Nummer: 586-98-1 EINECS: 209-592-7 |