(4-Methoxyphenyl)acetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methoxybenzylcyanid
A15056.14 A15056.22
A15056.14EA 25 EUR
A15056.14 A15056.22
(4-Methoxyphenyl)acetonitril ≥98%
(4-Methoxyphenyl)acetonitril
Purity: 98% CAS No.: 104-47-2 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Flash Point: 117°(242°F) Refractive Index: 1.5300 Melting Point: 8° Boiling Point: 285-287° Beilstein Reference: 509162 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001919
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 285…287 °C
Schmelzpunkt: 8 °C
Dichte: 1,085
Flammpunkt: 117 °C (242 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001919
CAS-Nummer: 104-47-2
EINECS: 203-206-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III