4,4'-Dihydroxybenzophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(4-hydroxyphenyl) ketone
A15097.06 A15097.14 A15097.22
A15097.06EA 42.1 EUR
A15097.06 A15097.14 A15097.22
4,4'-Dihydroxybenzophenon ≥98%
4,4'-Dihydroxybenzophenon
Purity: 98+% CAS No.: 611-99-4 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 221-225° Beilstein Reference: 1874572
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Molecular Weight: 214.22 g/mol
Siedepunkt: 375
Schmelzpunkt: 221…225 °C
Dichte: 1.336 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002358
CAS-Nummer: 611-99-4
EINECS: 210-288-1