p-Tolylessigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Methylphenyl)essigsäure
A15129.06 A15129.14 A15129.22
A15129.06EA 23.4 EUR
A15129.06 A15129.14 A15129.22
p-Tolylessigsäure ≥99%
p-Tolylessigsäure
Purity: 99% CAS No.: 622-47-9 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 90-93° Boiling Point: 265-267° MDL No.: MFCD00004353
Formel: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 265…267 °C
Schmelzpunkt: 90…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004353
CAS-Nummer: 622-47-9
EINECS: 210-738-7