4-Formylbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Terephthalaldehydsäure, 4-Carboxybenzaldehyd
A15277.09
A15277.18
A15277.30
A15277.09EA
40.6
EUR
A15277.09
A15277.18
A15277.30
4-Formylbenzoesäure ≥98%
4-Formylbenzoesäure
Purity: 98%
CAS No.: 619-66-9
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.13
Odour: Odourless
Melting Point: ca 245°
Beilstein Reference: 471734
MDL No.: MFCD00006951
Formel:
C₈H₆O₃ Molecular Weight: 150,13 g/mol Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 245 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006951 CAS-Nummer: 619-66-9 EINECS: 210-607-4 |