Furfurylacetat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Essigsäurefurfurylester, 2-Furanylacetat, Essigsäure(2-furanyl)ester
A15285.14 A15285.22
A15285.14EA 27.6 EUR
A15285.14 A15285.22
Furfurylacetat ≥97%
Furfurylacetat
Purity: 97% CAS No.: 623-17-6 Molecular Formula: C7H8O3 Formula Weight: 140.14 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4630 Boiling Point: 175-177° Beilstein Reference: 116128 MDL No.: MFCD00003251
Formel: C₇H₈O₃
Molecular Weight: 140.14 g/mol
Siedepunkt: 175…177 °C
Dichte: 1.118
Flammpunkt: 65 °C (149 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003251
CAS-Nummer: 623-17-6
EINECS: 210-775-9