3-Nitrophthalimid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A15291.22EA
691
EUR
A15291.22
A15291.14
A15291.06
3-Nitrophthalimid ≥98%
3-Nitrophthalimid
Formel:
C₈H₄N₂O₄ Molecular Weight: 192,13 g/mol Schmelzpunkt: 217…221 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041852 CAS-Nummer: 603-62-3 EINECS: 210-051-2 |