1-(4-Iodphenyl)pyrrol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A15305.03 A15305.06
A15305.03EA 41.1 EUR
A15305.03 A15305.06
1-(4-Iodphenyl)pyrrol ≥97%
1-(4-Iodophenyl)pyrrole
Purity: 97% CAS No.: 92636-36-7 Molecular Formula: C10H8IN Formula Weight: 269.09 Melting Point: 128-133° Beilstein Reference: 7915717
Formel: C₁₀H₈IN
Schmelzpunkt: 128…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052399
CAS-Nummer: 92636-36-7