3-Indolcarbaldehyd ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Indol-3-carboxaldehyd
A15330.14 A15330.22
A15330.14EA 70.5 EUR
A15330.14 A15330.22
3-Indolcarbaldehyd ≥99%
3-Indolcarbaldehyd
Purity: 99% CAS No.: 487-89-8 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Flash Point: 240°(464°F) Melting Point: 195-198° Beilstein Reference: 114117 MDL No.: MFCD00005622
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Schmelzpunkt: 195…198 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 240 °C (464 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005622
CAS-Nummer: 487-89-8
EINECS: 207-665-8