Methylcrotonat all-trans 96% (durch GC), Flüssigkeit
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
trans-β-Methylacrylsäuremethylester
A15363.22
A15363.36
A15363.22EA
35.3
EUR
A15363.22
A15363.36
Methylcrotonat all-trans 96% (durch GC), Flüssigkeit
Methylcrotonat
Purity: 98%
CAS No.: 623-43-8
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 4°(40°F)
Refractive Index: 1.4245
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 1720292
Merck Reference: 14,2597
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009287
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,12 g/mol Siedepunkt: 118…120 °C Dichte: 0,944 Flammpunkt: 4 °C (40 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009287 CAS-Nummer: 623-43-8 EINECS: 210-793-7 UN: 3272 ADR: 3,II Merck Index: 14,2597 |