4-Chlor-m-phenylendiamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chlor-2,4-diaminobenzol, 4-Chlor-1,3-phenylendiamin, 4-Chlorbenzol-1,3-diamin
A15430.06
A15430.14
A15430.06EA
65.1
EUR
A15430.06
A15430.14
4-Chlor-m-phenylendiamin 97%
4-Chlor-m-phenylendiamin
Purity: 97%
CAS No.: 5131-60-2
Molecular Formula: C6H7ClN2
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 87-90°
MDL No.: MFCD00025284
Formel:
C₆H₇ClN₂ Molecular Weight: 142.59 g/mol Siedepunkt: 280 Schmelzpunkt: 87…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025284 CAS-Nummer: 5131-60-2 EINECS: 225-877-9 |