Tripropylorthoformiat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15503.06 A15503.14 A15503.22
A15503.06EA 19.8 EUR
A15503.06 A15503.14 A15503.22
Tripropylorthoformiat ≥97%
Tripropylorthoformiat
Purity: 97% CAS No.: 621-76-1 Molecular Formula: HC(OCH2CH2CH3)3 Formula Weight: 190.28 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.4070 Boiling Point: 106-108°/40mm Beilstein Reference: 1744249 MDL No.: MFCD00015214
Formel: C₁₀H₂₂O₃
Siedepunkt: 106…108 °C (40 mmHg)
Dichte: 0,886
Flammpunkt: 72 °C (161 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015214
CAS-Nummer: 621-76-1
EINECS: 210-704-1