Methylcyanacetat ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Cyanessigsäuremethylester

A15555.0B A15555.22 A15555.30 A15555.36
A15555.0BEA 116 EUR
A15555.0B A15555.22 A15555.30 A15555.36
Methylcyanacetat ≥99%
Methylcyanacetat

Purity: 99% CAS No.: 105-34-0 Molecular Formula: NCCH2CO2CH3 Formula Weight: 99.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4185 Odour: Mild Melting Point: -23° Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 773945 MDL No.: MFCD00001939

Formel: C₄H₅NO₂
Molecular Weight: 99.09 g/mol
Siedepunkt: 204 °C
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 1.127
Flammpunkt: 110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001939
CAS-Nummer: 105-34-0
EINECS: 203-288-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR