N-(3-Brompropyl)phthalimid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: N-(3-Brompropyl)phthalsäureimid, N-(3-Brompropyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid
A15587.14 A15587.22 A15587.36
A15587.14EA 33.2 EUR
A15587.14 A15587.22 A15587.36
N-(3-Brompropyl)phthalimid ≥98%
N-(3-Brompropyl)phthalimid
Purity: 98% CAS No.: 5460-29-7 Molecular Formula: C11H10BrNO2 Formula Weight: 268.12 Odour: Odourless Melting Point: 72-75° Beilstein Reference: 157547 MDL No.: MFCD00005904
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₂
Siedepunkt: 433 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 72…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005904
CAS-Nummer: 5460-29-7
EINECS: 226-738-5