Methyl-o-toluat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Tolylsäuremethylester, o-Toluylsäuremethylester, 2-Methylbenzoesäuremethylester, Methyl-2-methylbenzoat, 2-Toluylsäuremethylester
A15695.14 A15695.22 A15695.36
A15695.14EA 33.2 EUR
A15695.14 A15695.22 A15695.36
Methyl-o-toluat ≥99%
Methyl-o-toluat
Purity: 99% CAS No.: 89-71-4 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5190 Boiling Point: 207-208° Beilstein Reference: 2041846 MDL No.: MFCD00008428
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150.18
Siedepunkt: 207…208 °C
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 1.072
Flammpunkt: 82 °C (179 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008428
CAS-Nummer: 89-71-4
EINECS: 201-932-2