3-Thenoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Thiophen-3-carbonsäure, 3-Thiophencarbonsäure
A15712.14
A15712.06
A15712.22
A15712.14EA
267
EUR
A15712.14
A15712.06
A15712.22
3-Thenoesäure ≥99%
3-Thenoesäure
Purity: 99%
CAS No.: 88-13-1
Molecular Formula: C5H4O2S
Formula Weight: 128.15
Melting Point: 137-141°
Beilstein Reference: 1994
Merck Reference: 14,9279
MDL No.: MFCD00005467
Formel:
C₅H₄O₂S Molecular Weight: 128,15 g/mol Schmelzpunkt: 137…141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005467 CAS-Nummer: 88-13-1 EINECS: 201-802-5 Merck Index: 14,9279 |