Octadecyltrichlorsilan 95% cont. 5-10% branched isomers
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trichlor(octadecyl)silan, Octadecylsilyltrichlorid
A15732.0B
A15732.18
A15732.30
A15732.0BEA
370
EUR
A15732.0B
A15732.18
A15732.30
Octadecyltrichlorsilan 95% cont. 5-10% branched isomers
Octadecyltrichlorsilan
Purity: 95%
CAS No.: 112-04-9
Molecular Formula: C18H37Cl3Si
Formula Weight: 387.94
Flash Point: 189°(372°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Pungent
Melting Point: ca 20°
Boiling Point: 160-162°/3mm
Beilstein Reference: 1778847
UN No.: 1800
MDL No.: MFCD00000484
Formel:
C₁₈H₃₇Cl₃Si Molecular Weight: 387,94 g/mol Siedepunkt: 160…162 °C (3 mmHg) Schmelzpunkt: ∼ 20 °C Dichte: 0,984 Flammpunkt: 189 °C (372 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000484 CAS-Nummer: 112-04-9 EINECS: 203-930-7 UN: 1800 ADR: 8,II |